Learn More
Thiostrepton, MedChemExpress
Código de producto. 16464517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16464517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0990
MedChemExpress Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.
Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiostrepton
Forma física Powder
CAS 1393-48-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C72H85N19O18S5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (75.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NC(C(NC([C@@H](NC(C(NC(C=C1)C2([H])O)[C@@H](C)CC)=O)C)=O)=C)=O)C)N[C@](C3=NC(C(NC(C(N/C(C4=N[C@]5([H])CS4)=C\C)=O)[C@H](O)C)=O)=CS3)(CCC(C6=NC(C(NC(C(NC(C(N)=O)=C)=O)=C)=O)=CS6)=N7)[C@@]7([H])C8=CSC([C@@]([C@H](OC(C9=CC([C@@H](O)C)=C1C2=N9)=O)C)([H])NC(C%10=CSC([C@](NC5=O)([H])[C@](C)(O)[C@H](O)C)=N%10)=O)=N8
Peso molecular (g/mol) 1664.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 1664.89
Porcentaje de pureza 95.0%