Learn More
Tiosildenafil, Mikromol™
Código de producto. 30458200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458200 4 x 25 mg -
30049263 25 mg 25 miligramos
17970506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458200 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.3900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tiosildenafil, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosildenafil
CAS 479073-79-5
Nombres de analitos o componentes Thiosildenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 N6 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), Thiosildenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N6O3S2/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(32)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)31-6-2)33(29,30)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,32)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tiona
Peso molecular (g/mol) 490.64
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.1821 g/mol