Learn More
Tiosildenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30462367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462367 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462367 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0254.39
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosildenafil
CAS 479073-79-5
Nombres de analitos o componentes Thiosildenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 N6 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), Thiosildenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N6O3S2/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(32)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)31-6-2)33(29,30)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,32)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tiona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 490.64
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.1821 g/mol