Learn More
Tiosildenafil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiosildenafil-d3 |
| CAS | 1216671-11-2 |
| Fórmula molecular | C22H27D3N6O3S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-(methyl-d3)-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl -7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-(methyl-d3)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N6O3S2/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(32)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)31-6-2)33(29,30)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,32)/i3D3 |
| SMILES | S=C(N1)C2=C(C(CCC)=NN2C)N=C1C3=CC(S(N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4)(=O)=O)=CC=C3OCC |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-[4-(trideuteriometil)piperazin-1-il]sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 493.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.2009 |