Learn More
Tiosemicarbazida, TRC
Código de producto. 30402828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402828 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30402828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH68650010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosemicarbazide
CAS 79-19-6
Fórmula molecular CH5N3S
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
SMILES NNC(=S)N
Nombre IUPAC aminotiourea
Peso molecular (g/mol) 91.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0204