Learn More
Tiosemicarbacida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437586 2500 g 2500 g
11417586 100 g 100 g
11427586 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11437586 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14630.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.132 g/mol
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en TLC para teñir alfa-cetoácidos. La tiosemicarbacida se utiliza como reactivo para cetonas, así como compuesto químico intermedio. Participa en la detección de metales. También se utiliza en fotografía. Además, es eficaz para controlar el tizón bacteriano de hojas en el arroz. Además, se utiliza para preparar 1,3,4-tiadiazoles.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, alcoholes y metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-19-6
Fórmula molecular CH5N3S
Peso molecular (g/mol) 91.132
Número MDL MFCD00007620
Clave InChI BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
Nombre IUPAC aminotiourea
SMILES C(=S)(N)NN
Specifications
Nombre del producto químico o material Thiosemicarbazide
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 2500 g
Número UN UN2811
Beilstein 506320
Índice Merck 14,9361
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.14
Porcentaje de pureza 99%