Learn More
Ácido tiosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El ácido tiosalicílico actúa como agente de captura, que es útil en la desulfenilación de 3-indolil sulfuros. Se utiliza para preparar diamidas macrocíclicas por condensación con diaminas. Además, se emplea como precursor de medicamentos, que se aplica en el tratamiento de la aterosclerosis y el melanoma. Asimismo, participa en la preparación de los conservantes de vacunas tiomersal y colorantes tioíndigos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua, etanol y alcanos.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiosalicylic acid |
| Punto de fusión | 165°C to 168°C |
| Densidad | 1.49 |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Stench |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Beilstein | 508507 |
| Índice Merck | 149360 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.19 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Thiosalicylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid