Learn More
Ácido tiosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475413 50 g 50 g
11485413 250 g 250 g
11465413 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13401.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido tiosalicílico actúa como agente de captura, que es útil en la desulfenilación de 3-indolil sulfuros. Se utiliza para preparar diamidas macrocíclicas por condensación con diaminas. Además, se emplea como precursor de medicamentos, que se aplica en el tratamiento de la aterosclerosis y el melanoma. Asimismo, participa en la preparación de los conservantes de vacunas tiomersal y colorantes tioíndigos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua, etanol y alcanos.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-93-3
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Número MDL MFCD00004836
Clave InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosalicylic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Índice Merck 149360
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.49
Cantidad 50 g
Olor Stench
Sensibilidad Air and light sensitive