Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thiosalicylic acid |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | De 164,0 °C a 169,0 °C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 500g |
| Temperatura de inflamación | de 150 °C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Show More |