Learn More
Ácido tiosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10173470 100 g Frasco de vidrio 100 g
10675952 500g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10173470 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138891000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147-93-3
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Número MDL MFCD00004836
Clave InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Specifications
Nombre del producto químico o material Thiosalicylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 164,0 °C a 169,0 °C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Índice Merck 15, 9513
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua caliente.Otras solubilidades: soluble libremente en ácido acético, soluble en alcohol y éter, soluble en etanol a 200 mg/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.18
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación de 150 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Thiosalicylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid