Learn More
Thiorphan, TRC
Código de producto. 30135671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135671 100 mg 100 miligramos
30132613 25 mg 25 miligramos
30006588 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT369500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76721-89-6
Fórmula molecular C12 H15 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 253.32
Sinónimo Glycine, N-[2-(mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]-, (±)-, (±)-Thiorphan, DL-Thiorphan, N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine, Thiorphan
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(2-benzil-3-sulfanilpropanoil)aminoacético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiorphan
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0773
Porcentaje de pureza >95%