missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal de diciclohexilamina derivada de tiorfano metoxiacetofenona (85 %), TRC

Código de producto. 30455737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455737 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30455737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3695202.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thiorphan Methoxyacetophenone Derivative Dicyclohexylamine Salt
Fórmula molecular C21 H23 N O5 S . C12 H23 N
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N-[2-[[[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Dicyclohexylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO5S.C12H23N/c1-27-18-9-5-8-16(11-18)19(23)14-28-13-17(21(26)22-12-20(24)25)10-15-6-3-2-4-7-15;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h2-9,11,17H,10,12-14H2,1H3,(H,22,26)(H,24,25);11-13H,1-10H2
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)CSCC(Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)O.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4
Nombre IUPAC ácido 2-[[2-bencil-3-[2-(3-metoxifenil)-2-oxoetil]sulfanilpropanoil]amino]acético; N-ciclohexilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 582.794
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.313
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.