Learn More
Disulfuro de tiofano, TRC
Código de producto. 30448930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30448930 250 mg -
30453778 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30448930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT369505250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123658-06-0
Fórmula molecular C24H28N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 504.62
Sinónimo N,N'-[Dithiobis[1-oxo-2-(phenylmethyl)-3,1-propanediyl]]bis-glycine
SMILES O=C(NCC(O)=O)C(CSSCC(C(NCC(O)=O)=O)CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiorphan Disulfide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O6S2/c27-21(28)13-25-23(31)19(11-17-7-3-1-4-8-17)15-33-34-16-20(24(32)26-14-22(29)30)12-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,28)(H,29,30)