Learn More
Tiorfan-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiorphan-d7 |
| CAS | 1276297-68-7 |
| Fórmula molecular | C12H8D7NO3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine-d7, 2-Mercaptomethyl-3-phenylpropionylaminoacetic Acid-d7, D,L-3-Mercapto-2-benzylpropanoylglycine-d7, (+/-)-Thiorphan-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMILES | SCC(C(NCC(O)=O)=O)C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 260.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1212 |