Learn More
N-óxido de tioridazina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de tioridazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioridazine N-Oxide |
| CAS | 103827-30-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Thioridazine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, Thioridazine N-Oxide, (+/-)-10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)26-21-11-10-17(25-2)15-19(21)22/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCC[N+]4(C)[O-])c2c1 |
| Nombre IUPAC | 10-[2-(1-metil-1-oxidopiperidin-1-io-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina |
| Mostrar más |