Learn More
Clorhidrato de tioridazina, TRC
Código de producto. 30450696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450696 1 g 1 g
30450455 10 g -
30449177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3688001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-61-0
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 407.04
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (6CI,7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride, 10-[3-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)phenothiazine hydrochloride, 2-Methylmercapto-10-[2-(N-methyl-2-piperidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, Aldazine, Mallorol, Mellaril, Mellaril hydrochloride, Melleretten, Melleril, Melleril (tablet), NSC 186060, Novoridazine, Orsanil, Ridazin, Stalleril, Thioridazine hydrochloride, Thioril, Thiozine, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidina-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina; Cloruro
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304