Learn More
Tocris Bioscience™ Thioridazine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18762684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18762684 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18762684 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3070/50
Dopamine receptor antagonist; antipsychotic
Dopamine receptor antagonist that displays antipsychotic activity. Exhibits anticancer activity in cervical, endometrial and breast cancer cells; triggers apoptosis by targeting the PI 3-K/Akt/mTOR/p70 S6K pathway. Induces G1 cell cycle arrest. Selective inducer of cancer stem cell (CSC) differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C21H27ClN2S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.04
Pureza >99%
Peso molecular 407.031