Learn More
Clorhidrato de tioridazina, Mikromol™
Código de producto. 18041900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18041900 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18041900 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0116.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tioridazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Nombres de analitos o componentes Thioridazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 407.04
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304 g/mol