Learn More
Thioridazine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Thioridazine hydrochloride is also a potent inhibitor of PI3K-Akt-mTOR signaling pathways with anti-angiogenic effect. Thioridazine hydrochloride shows antiproliferative and apoptosis induction effects in various types of cancer cells, with specificity on targeting cancer stem cells (CSCs).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioridazine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 130-61-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27ClN2S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (245.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (110.55 mM) |
| SMILES | CSC(C=C1N2CCC3N(C)CCCC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4.[H]Cl |
| Mostrar más |