Learn More
Clorhidrato de tioridazina, LoGiCal
Código de producto. 30463987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463987 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463987 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0116.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Nombres de analitos o componentes Thioridazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 407.04
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304 g/mol