Learn More
Clorhidrato de tioridazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457799 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457799 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0116.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de tioridazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Nombres de analitos o componentes Thioridazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16 H,5-7,12-14H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 407.04
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304 g/mol