Learn More
Tioridazina HCl, Lipomed
Código de producto. 30462551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30462551 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30462551 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTRD1839HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Tioridazina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Nombres de analitos o componentes Thioridazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 407.04
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304 g/mol