Learn More
Tioridazina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30458197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458197 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458197 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTRD1839HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Tioridazina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Nombres de analitos o componentes Thioridazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 S2 . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Thioridazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 407.04
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1304 g/mol