Learn More
Disulfóxido de tioridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| CAS | 53926-89-9 |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O2 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Phenothiazine','10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-','5-oxide (7CI), Thioridazine 2,5-disulfoxide, Thioridazine disulfoxide, Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)27(25)21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)S(=O)C |
| Nombre IUPAC | 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfinilfenotiazina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 402.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.1436 |