Learn More
Clorhidrato de tioridazina-d3, TRC
Código de producto. 30456496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30456496 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3688021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine-d3 Hydrochloride
CAS 1189928-36-6
Fórmula molecular C21 D3 H23 N2 S2 . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Methylsulfanyl-10-[2-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]ethyl]phenothiazine hydrochloride, 10-[2-[1-(Methyl-d3)piperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride (1:1), 2-Methylmercapto-10-[2-[N-(methyl-d3)-2-piperidyl]ethyl]phenothiazine hydrochloride, Thioridazine-d3 Hydrochloride, Thioridazine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride, (±)-Thioridazine-d3 HCl (N-methyl-d3)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(SC)cc24
Nombre IUPAC 2-metilsulfanil-10-[2-[1-(trideuteriometil)piperidin-2-il]etil]fenotiazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 410.054
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.149