Learn More
(±)-tioridazina-d3 HCl (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioridazine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1189928-36-6 |
| Fórmula molecular | C21 D3 H23 N2 S2 . Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 2-Methylsulfanyl-10-[2-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]ethyl]phenothiazine hydrochloride, 10-[2-[1-(Methyl-d3)piperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10 H-phenothiazine hydrochloride (1:1), 2-Methylmercapto-10-[2-[N-(methyl-d3)-2-piperidyl]ethyl]phenothiazine hydrochloride, Thioridazine-d3 Hydrochloride, Thioridazine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride, (±)-Thioridazine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16 H,5-7,12-14H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(SC)cc24 |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfanil-10-[2-[1-(trideuteriometil)piperidin-2-il]etil]fenotiazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 410.054 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.149 g/mol |
| Mostrar más |