Learn More
Tioridazina-d3 2-sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioridazine-d3 2-Sulfone |
| CAS | 1329652-09-6 |
| Fórmula molecular | C21H23D3N2O2S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine-d3, (+/-)-Thioridazine-2-sulfone-d3, Imagotan-d3, Inofal-d3, Psychoson-d3, Sulforidazine-d3, Sulphoridazine-d3, TPN 12-d3, Thioridazine-2-sulfone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26-21-11-10-17(15-19(21)23)27(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | CS(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCC4CCCCN4C([2H])([2H])[2H])(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 405.59 |