Learn More
Tioridazina 5-sulfóxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30135722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135722 50 mg 50 miligramos
30004813 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT36881550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7776-05-8
Fórmula molecular C21 H26 N2 O S2
Peso molecular (g/mol) 386.57
Sinónimo 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide
Nombre IUPAC 10-[2-(1-metilpiperidina-2-il)etil]-2-metilsulfanilfenotiazina 5-óxido
SMILES CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioridazine 5-Sulfoxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1487