Learn More
Tioquinox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioquinox |
| CAS | 93-75-4 |
| Fórmula molecular | C9 H4 N2 S3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione (9CI','ACI), Carbonic acid','trithio-','cyclic 2,3-quinoxalinediyl ester (8CI), Carbonic acid','trithio-','cyclic ester with 2,3-quinoxalinedithiol (6CI), 2,3-Quinoxalinedithiol cyclic trithiocarbonate, 2-Thioxo-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxaline, 2H-[1,3]Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione, Bayer 30686, Chinothionat, Eradex, Quinothionate, Quinoxaline-2,3-diyl trithiocarbonate, Readex, Thiaquinox, Thioquinox |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4N2S3/c12-9-13-7-8(14-9)11-6-4-2-1-3-5(6)10-7/h1-4H |
| SMILES | S=C1Sc2nc3ccccc3nc2S1 |
| Nombre IUPAC | [1,3]ditiolo[4,5-b]quinoxalina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.9537 |