Learn More
Dimesilato de tioproperazina, LoGiCal
Código de producto. 30457579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457579 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457579 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1617.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioproperazine Dimesilate
CAS 2347-80-0
Nombres de analitos o componentes Thioproperazine Dimesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 N4 O2 S2 . 2 C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, methanesulfonate (1:2), 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimethanesulfonate (9CI), Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimethanesulfonate (6CI,7CI,8CI), Mageptyl, Majeptil, Thioperazine dimethanesulfonate, Thioproperazine bismethanesulfonate, Thioproperazine dimesylate, Thioproperazine dimethanesulfonate, Thioproperazine mesylate, Thioproperazine methanesulfonate, Vontil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N4O2S2.2CH4O3S/c1-23(2)30(27,28)18-9-10-22-20(17-18)26(19-7-4-5-8-21(19)29-22)12-6-11-25-15-13-24(3)14-16-25;2*1-5(2,3)4/h4-5,7-10,17H,6,11-16H2,1-3H3;2*1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC N,N-dimetil-10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina-2-sulfonamida; ácido metanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 638.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.1572 g/mol