Learn More
Tioftalalazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophthalazone |
| CAS | 16015-46-6 |
| Fórmula molecular | C8 H6 N2 S |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 1(2H)-Phthalazinethione, 1-Phthalazinethiol (7CI), 1-Thiophthalazone, NSC 84131, Phthalazine-1-thione, Thiophthalazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2S/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| SMILES | S=C1NN=Cc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2H-ftalazina-1-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0252 |