Learn More
Cloruro de tiofosforilo, TRC
Código de producto. 30453614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453614 100 g -
30452988 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT368203100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3982-91-0
Fórmula molecular Cl3PS
Peso molecular (g/mol) 169.4
Sinónimo NSC 158334, Phosphorothionic Trichloride, Phosphorus Sulfide Trichloride
Nombre IUPAC tricloro (sulfanilideno)-λ^{5}-fosfano
SMILES ClP(=S)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophosphoryl Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.8524