Learn More
Tiofosgeno, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357660 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10103300 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10647943 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11944391 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10357660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.65€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 8.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 463-71-8 | CCl2S | 114.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 463-71-8
Número MDL MFCD00004918
Clave InChI ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
Nombre IUPAC Dicloruro de tiocarbonilo
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 73.0°C
Nombre del producto químico o material Thiophosgene
Color Naranja rojizo a rojo
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 62°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5442
Gravedad específica 1.508
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Densidad 1.5080g/mL
Fórmula molecular CCl2S
Fórmula lineal ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Información de solubilidad Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Peso molecular (g/mol) 114.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.98
Porcentaje de pureza 85%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophosgene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.