Learn More
Tiofenol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431970 50 g 50 g
11441970 250 g 250 g
11421970 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15916.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el tiofenol actúa como reactivo para sintetizar alfa, sulfuros beta-insaturados, beta-lactonas y (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-il)(fenil)sulfano. Se utiliza como agente antinematodal y como intermedio en la preparación de tiofenolato de sodio, pentaclorotiofenol y alquilfenilsulfuros. Actúa como inhibidor de la colagenasa fibroblastos humanos in vitro.
Solubilidad
miscible con la mayoría de disolventes orgánicos y de base acuosa. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-98-5
Fórmula molecular C6H6S
Peso molecular (g/mol) 110.174
Número MDL MFCD00004826
Clave InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nombre IUPAC bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophenol
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.075
pH 5
Punto de ebullición 168°C to 169°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Olor Stench
Índice de refracción 1.59
Cantidad 50 g
Número UN UN2337
Beilstein 506523
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9355
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol