Learn More
Tiofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593681 500 mL Bidón de metal 500 ml
10416960 25 mL Bidón de metal 25 ml
10715631 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10227113 5 L Bidón de metal 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10593681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138875000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-98-5
Número MDL MFCD00004826
Clave InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nombre IUPAC bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophenol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0780g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C6H6S
Fórmula lineal C6H5SH
Índice de refracción 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Índice Merck 15, 9508
Peso molecular (g/mol) 110.174
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.17
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido