Learn More
Tiofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227113 5 L Bidón de metal 5 litros
10416960 25 mL Bidón de metal 25 ml
10593681 500 mL Bidón de metal 500 ml
10715631 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10227113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-98-5
Número MDL MFCD00004826
Clave InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nombre IUPAC bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophenol
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0780g/mL
Punto de ebullición 167.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C6H6S
Fórmula lineal C6H5SH
Índice de refracción 1.5880 to 1.5900
Cantidad 5 L
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Índice Merck 15, 9508
Gravedad específica 1.078
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in alcohol, miscible with ether, benzene and cs2
Peso molecular (g/mol) 110.17
Viscosidad 0.981 mm2/s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido