Learn More
Tiofeno, TRC
Código de producto. 30455864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455864 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30455864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT368080100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene
CAS 110-02-1
Fórmula molecular C4 H4 S
Cantidad 100 g
Sinónimo CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES c1ccsc1
Nombre IUPAC tiofeno
Peso molecular (g/mol) 84.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0034