Learn More
Tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophene |
| CAS | 110-02-1 |
| Fórmula molecular | C4 H4 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| SMILES | c1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | tiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 84.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0034 |