Learn More
Tiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
11491668 2500 g 2500 g
1 options
Código de producto. 11491668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13941.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
El tiofeno es un importante elemento básico en la síntesis de colorantes, agroquímicos y fármacos. Está involucrado en las reacciones de cloroalquilación en 2,5 posiciones. También se utiliza para preparar butano por reducción con níquel raney, 2-viniltiofeno, ditienilo y 2-halotiofenos al reaccionar con halógenos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno es un importante elemento básico en la síntesis de colorantes, agroquímicos y fármacos.Está involucrado en las reacciones de cloroalquilación en 2,5 posiciones.También se utiliza para preparar butano por reducción con níquel Raney, 2-viniltiofeno, ditienil, y 2-halo tiofenos al reaccionar con halógenos.
Solubilidad
Miscible con alcohol etílico, éter dietílico y otros disolventes orgánicos.No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene
CAS 110-02-1
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.066
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación -9°C
Olor Stench
Fórmula molecular C4H4S
Índice de refracción 1.528
Número MDL MFCD00005413
Cantidad 2500 g
Número UN UN2414
Beilstein 103222
Índice Merck 14,9353
Sinónimo thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene
Información de solubilidad Miscible with ethyl alcohol,diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Clave InChI YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S1C=CC=C1
Nombre IUPAC tiofeno
Peso molecular (g/mol) 84.14
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene