Learn More
Ácido tiofeno-3-carboxílico, Mikromol™
Description
Ácido tiofeno-3-carboxílico
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H4 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | ácido tiofeno-3-carboxílico |
| Show More |