Learn More
Ácido tiofeno-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447687 100 g 100 g
11427687 5 g 5 g
11437687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15712.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128.145 g/mol
3-Thiophenecarboxylic acid has been used in the preparation of novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate) and oxazolines and oxazoles. It is also used as a lading compound for the development of a clinic useful D-amino acid inhibitor and have the potential to sever as active site proves to elucidate the structure-function relationships of D-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-tiofenocarboxílico se ha utilizado en la preparación de un nuevo monómero de acetileno, necesario para la síntesis de poli(2-metilbut-2-enil tiofeno-3-carboxilato) y oxazolinas y oxazoles. También se utiliza como un compuesto de aterrizaje para el desarrollo de un inhibidor útil de D-amino ácido clínico y tiene el potencial de servir como sitio activo que demuestra esclarecer las relaciones estructura-función de D-amino ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 4,3 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-13-1
Fórmula molecular C5H4O2S
Peso molecular (g/mol) 128.145
Número MDL MFCD00005467
Clave InChI YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
Nombre IUPAC ácido tiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-carboxylic acid
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1994
Índice Merck 14,9279
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 99%