Learn More
Ácido tiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10091424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10091424 1 g 1 g
10225224 10 g 10 g
10099333 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13101DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 88-13-1
Fórmula molecular C5H4O2S
Peso molecular (g/mol) 128.145
Número MDL MFCD00005467
Clave InChI YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
Nombre IUPAC ácido tiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 97%