Learn More
Tiofeno-3-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487576 10 g 10 g
11497576 50 g 50 g
11407586 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14628.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Thiophene-3-carboxaldehyde has been used in the synthesis of series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides, acetal and ketal derivatives of 4?-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside. Also has been used to produce 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3?-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-3-carboxaldehído se ha utilizado en la síntesis de series de 2-tiofenosulfonamidas 4-sustituidas, derivados acetales y cetales de 4′-desmetilepipodofilotoxina-β-D-glucósido y epipodofilotoxina-β-D-glucósido. También se ha utilizado para producir 1,2-di-3-tienil-2-hidroxietanona (3,3′-tenoína), análogo simétrico de 3-tienilo de benzoína.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Es sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-62-4
Fórmula molecular C5H4OS
Peso molecular (g/mol) 112.146
Número MDL MFCD00005466
Clave InChI RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
PubChem CID 68135
ChEBI CHEBI:87611
Nombre IUPAC tiofeno-3-carbaldehído
SMILES C1=CSC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-carboxaldehyde
Densidad 1.28
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 10 g
Beilstein 105889
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophene-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thiophenecarboxaldehyde