Learn More
Cloruro de tiofeno-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477968 5 g 5 g
15487968 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61428.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41507-35-1
Fórmula molecular C5H3ClOS
Peso molecular (g/mol) 146.59
Número MDL MFCD00130090
Clave InChI QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
PubChem CID 2776377
Nombre IUPAC cloruro de tiofeno-3-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-carbonyl chloride
Punto de fusión 51°C to 54°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2921
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.59
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación