Learn More
Tiofeno-3-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337906 5 g 5 g
11347906 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13115.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1641-09-4 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1641-09-4
Fórmula molecular C5H3NS
Peso molecular (g/mol) 109.146
Número MDL MFCD00151852
Clave InChI GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
PubChem CID 74231
Nombre IUPAC tiofeno-3-carbonitrilo
SMILES C1=CSC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-carbonitrile
Densidad 1.2
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.5615
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 107104
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 98%