Learn More
Ácido 3tiofeno-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410038 1 g 1 g
11420038 5 g 5 g
11430038 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23637.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6165-69-1 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6165-69-1
Fórmula molecular C4H5BO2S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00151851
Clave InChI QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
Nombre IUPAC ácido tiofen-3-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-boronic acid
Punto de fusión 164°C to 169°C
Cantidad 1 g
Beilstein 113573
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 98%