Learn More
Hidrazida de ácido tiofeno-3-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338605 1 g 1 g
11348605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12077.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175276-94-5 | C6H8N2OS | 156.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175276-94-5
Fórmula molecular C6H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 156.20
Número MDL MFCD00052946
Clave InChI YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
PubChem CID 468649
Nombre IUPAC 2-tiofen-3-ilacetohidrazida
SMILES NNC(=O)CC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Punto de fusión 85°C to 86°C
Cantidad 1 g
Beilstein 120473
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
Porcentaje de pureza 97%