Learn More
Tiofeno-2-tiol, contiene dímeros, 97 % de monómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425257 25 g 25 g
11403930 1 g 1 g
11415257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22642.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-74-5
Fórmula molecular C4H4S2
Peso molecular (g/mol) 116.196
Número MDL MFCD00051666
Clave InChI SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
Nombre IUPAC tiofeno-2-tiol
SMILES C1=CSC(=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-thiol
Densidad 1.247
Punto de ebullición 62°C to 65°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo en monómeros, contiene dímeros
Índice de refracción 1.617
Cantidad 25 g
Beilstein 104650
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 97%