Learn More
Tiofeno-2-tiol, contiene dímeros, 97 % de monómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403930 1 g 1 g
11415257 5 g 5 g
11425257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22642.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-74-5
Fórmula molecular C4H4S2
Peso molecular (g/mol) 116.196
Número MDL MFCD00051666
Clave InChI SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
Nombre IUPAC tiofeno-2-tiol
SMILES C1=CSC(=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-thiol
Densidad 1.247
Punto de ebullición 62°C to 65°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo en monómeros, contiene dímeros
Índice de refracción 1.617
Cantidad 1 g
Beilstein 104650
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.