Learn More
Tiofeno-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460738 5 g 5 g
11470738 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La tiofeno-2tiocarboxamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20300-02-1
Fórmula molecular C5H5NS2
Peso molecular (g/mol) 143.222
Número MDL MFCD00052890
Clave InChI HDXYHAPUCGQOBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene-2-thiocarboxamide, 2-thiophenecarbothioamide, thiophene-2-thioamide, thiophene-2-carbothioic acid amide, thiophene,2-thiocarboxamide, amino-2-thienylmethane-1-thione, 2-thienylthioamide, 2-carbamothioylthiophene, acmc-1cfey, 2-thiophenethiocarboxamide
PubChem CID 737237
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbotioamida
SMILES C1=CSC(=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-thiocarboxamide
Punto de fusión 106°C to 109°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 110159
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 97%